Få mere at vide
1-Heptanesulfonsyre, natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 10666602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666602 100 g Glasflaske 100g
10701101 5 g Glasflaske 5g
10410101 25 g Glasflaske 25g
11944561 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10666602 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5185.00 DKK
    5029.93 DKK / 100g
    Spare 155.07 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22767-50-6
InChI nøgle REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC navn natrium;heptan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Farve Hvid
Tab ved tørring 9% maks. (100 °C, 3 timer) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H15NaO3S
Lineær formel CH3(CH2)6SO3Na
Mængde 100 g
Beilstein 04, IV, 57
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: Opløselig
Molekylvægt (g/mol) 202.244
Formel vægt 202.25
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.