Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 9% maks. (100 °C, 3 timer) (vakuum) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C7H15NaO3S |
| Lineær formel | CH3(CH2)6SO3Na |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 04, IV, 57 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.