Få mere at vide
1-heptansulfonsyre, natriumsalt, ionparkromatografi, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073049 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
25 g
100 g
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastic keg
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5kg
Artikelnummer. 10315850
Brand: Fisher Chemical H/0168/46
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1-heptansulfonsyre, natriumsalt, ionparkromatografi, Fisher Chemical , Antal: 100 g, emballage: Plastpulverbeholder, CAS: 22767-50-6, Hvid, Smeltepunkt: 300 grader C, Molekylformel: C7H15NaO3S, Molekylvægt: 202.244
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22767-50-6
Molekylær formel C7H15NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 202.244
MDL nummer 7543
InChI nøgle REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC navn natrium;heptan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 25 g
Formel vægt 202.25g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.