Få mere at vide
1-(heptafluorbutyryl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15219195
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15219195 25 g 25g
11392705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15219195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00221.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32477-35-3 | C7H3F7N2O | 264.103 g/mol
1-(Heptafluorbutyryl)imidazol anvendes i gaskromatografi til bestemmelse af forskellige farmaceutiske forbindelser som retronecin i biologiske matrixer. Det fungerer som et reagens til at derivatisere amingrupper. Det spiller en væsentlig rolle for at reducere nedbrydning af GC-søjle på grund af dets ikke-sure egenskaber. Det er et acyleringsmiddel, som omdanner termisk ustabile forbindelser til dets mere flygtige derivat og derefter gjort egnet til GC-analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(Heptafluorbutyryl)imidazol anvendes i gaskromatografi til bestemmelse af forskellige farmaceutiske forbindelser som retronecin i biologiske matrixer. Det fungerer som et reagens til at derivatisere amingrupper. Det spiller en væsentlig rolle for at reducere nedbrydning af GC-søjle på grund af dets ikke-sure egenskaber. Det er et acyleringsmiddel, som omdanner termisk ustabile forbindelser til dets mere flygtige derivat og derefter gjort egnet til GC-analyse.
Opløselighed Blandbar med chloroform og
methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk og luftfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32477-35-3
Molekylær formel C7H3F7N2O
Molekylvægt (g/mol) 264.103
MDL nummer MFCD00014503
InChI nøgle MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptafluorobutyrylimidazole, 1-heptafluorobutyryl imidazole, heptafluorobutyrylimidazole, n-heptafluorobutyryl imidazole, hfbi, 1-perfluorobutyryl imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-1h-imidazol-1-yl butan-1-one, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl-1h-imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-yl butan-1-one, 1h-imidazole, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl
PubChem CID 94431
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluor-1-imidazol-1-ylbutan-1-on
SMIL C1=CN(C=N1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Smeltepunkt 10°C to 13°C
Tæthed 1.49
Kogepunkt 160°C to 162°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Brydningsindeks 1.385
Mængde 25 g
Beilstein 4488026
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform and methanol.
Formel vægt 264.1
Procent renhed ≥98%