missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Heptadecyl Bromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptadecyl Bromide |
| CAS | 3508-00-7 |
| Molekylær formel | C17 H35 Br |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromoheptadekan |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.36 |
| Formel vægt | 318.1922 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?