Få mere at vide
uvex 1 G2 Planet Sikkerhedssko S1 P SRC, Sort
Artikelnummer. 17592935 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17592935 46
17582925 35
17592925 36
17502935 37
17512935 38
17522935 39
17532935 40
17542935 41
17552935 42
17562935 43
17572935 44
17582935 45
17502945 47
17512945 48
17522945 49
17532945 50
17542945 51
17552945 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17592935 Leverandør uvex Leverandørnr. 6824246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    1173.72 DKK / 1 par
    Spare 71.28 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Fra overdelen til sålen tilbyder 1 G2 planet sikkerhedsskoen både bæredygtighed og ydeevne i én.
I overensstemmelse med DIN EN ISO 14021:2016 består den vægtmæssigt af 25 % genbrugsmaterialer uden at gå på kompromis med dens beskyttende egenskaber og komfort sammenlignet med de velkendte 1 G2 modeller. Mange af skoens komponenter, såsom overdelen og indersålen, er lavet af 100% genbrugsmaterialer. Vi bruger også noget af det overskydende PU, der dannes under produktionsprocessen af ydersålen, til at skabe den x-tended grip planet.
Generelle funktioner
  • Ekstremt lette S1 P sikkerhedssko lavet af genbrugte og bæredygtige materialer
  • Fremstillet af syntetiske materialer, så velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forstyrrer malingens befugtning
  • Elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering, normale snørebånd medfølger også
Beskyttelsesfunktioner
  • Ny, innovativ iPUREnrj-sålteknologi med det højeste niveau af stødabsorberende egenskaber ved forfoden og ved hælen, fremragende rebound over hele mellemsålen og optimal stabilitet takket være hælkurven i skum
  • X-tended grip planet TPU ydersål med op til 10 % genanvendt PU-affald fra produktionsprocesserne inkorporerer den nyeste biomekaniske forskning, er meget holdbar og tilbyder derfor fremragende skridsikkerhed
  • Slidbanen er særligt velegnet til industrigulve
  • Opfylder ESD-specifikationen med afladningsmodstand mindre end 35 megohm
  • Den nye bredere, 100% metalfri xenova™ sikkerhedståkappe for mere tåplads og en optimal pasform– kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet og ingen varmeledningsevne
  • Penetrationsbestandig, ikke-metallisk mellemsål lavet af 100 % genbrugsmateriale i overensstemmelse med de nyeste sikkerhedsstandarder, begrænser ikke skoens fleksibilitet
  • TPU-slidhætte lavet af 40% genbrugsmateriale beskytter det ydre skomateriale mod slid
Komfortfunktioner
  • Åndbar foring lavet af 18% bambus og 52% genanvendt polyester for optimeret klimastyring
  • X-dry strik planet tekstilmateriale fremstillet af 100% genanvendt PET flasker
  • Enestående bærekomfort takket være en ny bredere læst
  • Næsten sømfri konstruktion lavet af tekstilmateriale for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig antistatisk komfortabel indersål med en overflade lavet af 100% genbrug PET flasker og skum bestående af genanvendt PU-produktionsaffald og genanvendt PU; med fugttransportsystem, ekstra stødabsorbering omkring hælen og forfoden og fremragende støtte til fodsvangen
  • Blød polstring på støvtungen og kraven
Anvendelsesområder
  • Lette applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Blå, Grøn
Materiale Tekstil
Størrelse 46
Tå materiale Komposit
Sterilitet Ikke steril
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Latex fri Ja
Ankel stil Trænere
Vandtæt Nej
Produkttype ESD sikkerhedssko