Få mere at vide
uvex 1 G2 Planet Sikkerhedssko S1 P SRC, Sort
Shop alle Uvex produkter
Beskrivelse
I overensstemmelse med DIN EN ISO 14021:2016 består den vægtmæssigt af 25 % genbrugsmaterialer uden at gå på kompromis med dens beskyttende egenskaber og komfort sammenlignet med de velkendte 1 G2 modeller. Mange af skoens komponenter, såsom overdelen og indersålen, er lavet af 100% genbrugsmaterialer. Vi bruger også noget af det overskydende PU, der dannes under produktionsprocessen af ydersålen, til at skabe den x-tended grip planet.
Generelle funktioner
- Ekstremt lette S1 P sikkerhedssko lavet af genbrugte og bæredygtige materialer
- Fremstillet af syntetiske materialer, så velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forstyrrer malingens befugtning
- Elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering, normale snørebånd medfølger også
Beskyttelsesfunktioner
- Ny, innovativ iPUREnrj-sålteknologi med det højeste niveau af stødabsorberende egenskaber ved forfoden og ved hælen, fremragende rebound over hele mellemsålen og optimal stabilitet takket være hælkurven i skum
- X-tended grip planet TPU ydersål med op til 10 % genanvendt PU-affald fra produktionsprocesserne inkorporerer den nyeste biomekaniske forskning, er meget holdbar og tilbyder derfor fremragende skridsikkerhed
- Slidbanen er særligt velegnet til industrigulve
- Opfylder ESD-specifikationen med afladningsmodstand mindre end 35 megohm
- Den nye bredere, 100% metalfri xenova™ sikkerhedståkappe for mere tåplads og en optimal pasform– kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet og ingen varmeledningsevne
- Penetrationsbestandig, ikke-metallisk mellemsål lavet af 100 % genbrugsmateriale i overensstemmelse med de nyeste sikkerhedsstandarder, begrænser ikke skoens fleksibilitet
- TPU-slidhætte lavet af 40% genbrugsmateriale beskytter det ydre skomateriale mod slid
Komfortfunktioner
- Åndbar foring lavet af 18% bambus og 52% genanvendt polyester for optimeret klimastyring
- X-dry strik planet tekstilmateriale fremstillet af 100% genanvendt PET flasker
- Enestående bærekomfort takket være en ny bredere læst
- Næsten sømfri konstruktion lavet af tekstilmateriale for at eliminere trykpunkter
- Udtagelig antistatisk komfortabel indersål med en overflade lavet af 100% genbrug PET flasker og skum bestående af genanvendt PU-produktionsaffald og genanvendt PU; med fugttransportsystem, ekstra stødabsorbering omkring hælen og forfoden og fremragende støtte til fodsvangen
- Blød polstring på støvtungen og kraven
Anvendelsesområder
- Lette applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Blå, Grøn |
| Materiale | Tekstil |
| Størrelse | 39 |
| Tå materiale | Komposit |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Latex fri | Ja |
| Ankel stil | Trænere |
| Vandtæt | Nej |
| Vis mere |