Få mere at vide
1-Furfurylpyrrole, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11436316
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436316 100 g 100g
11416316 5 g 5g
11426316 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11436316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23105.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1438-94-4
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00010080
InChI nøgle BTBFUBUCCJKJOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-furfurylpyrrole, n-furfurylpyrrole, 1-furan-2-ylmethyl-1h-pyrrole, 1-furfuryl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 1-2-furanylmethyl, 1-2-furanylmethyl-1h-pyrrole, n-2-furfuryl pyrrole, n-furfuryl pyrrole, pyrrole, 1-furfuryl, 1-2-furfuryl pyrrole
PubChem CID 15037
IUPAC navn 1-(furan-2-ylmethyl)pyrrole
SMIL C(N1C=CC=C1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Furfurylpyrrole
Tæthed 1.081
Kogepunkt 76°C to 78°C (1 mmHg)
Flammepunkt 92°C (199°F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 147.18
Procent renhed 99%