Få mere at vide
1-(Furan-2-ylcarbonyl)piperazine, Mikromol™
Beskrivelse
1-(Furan-2-ylcarbonyl)piperazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| CAS | 40172-95-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Prazosin Hydrochloride Imp. D (EP), Prazosin Imp. D (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. L (EP), Terazosin Imp. L (EP), 1-(Furan-2-ylcarbonyl)piperazine, Prazosin Hydrochloride Impurity D, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity L, Prazosin Impurity D, Terazosin Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6H2 |
| SMIL | O=C(N1CCNCC1)c2occc2 |
| IUPAC navn | furan-2-yl(piperazin-1-yl)methanone |
| Vis mere |