Få mere at vide
1-Formylpiperidin, 99%
Artikelnummer. 11465437
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465437 250 g 250g
11455437 50 g 50g
11445437 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23452.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.31 DKK
    846.65 DKK / 250g
    Spare 93.66 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2591-86-8 | C6H11NO | 113,16 g/mol
1-Formylpiperidin reagerer med Grignard eller alkyllithium-reagenser giver aldehyder i højt udbytte. Det kan bruges som et polært aprotisk opløsningsmiddel med bedre kulbrinteopløselighed end andre amidopløsningsmidler såsom dimethylformamid. I nogle formyleringsreaktioner af alkyllithiumforbindelser giver det højere udbytter end DMF.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Formylpiperidin reagerer med Grignard eller alkyllithium-reagenser giver aldehyder i højt udbytte. Det kan bruges som et polært aprotisk opløsningsmiddel med bedre kulbrinteopløselighed end andre amidopløsningsmidler såsom dimethylformamid. I nogle formyleringsreaktioner af alkyllithiumforbindelser giver det højere udbytter end DMF.
Opløselighed Frit opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2591-86-8
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00006483
InChI nøgle FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formylpiperidine, 1-formylpiperidine, 1-piperidinecarboxaldehyde, formylpiperidine, n-formylpiperidin, piperidinoformamide, piperidine-n-carbaldehyde, piperidine, 1-formyl, 1-piperidinecarbaldehyde, unii-ziq29h6czg
PubChem CID 17429
ChEBI CHEBI:42546
IUPAC navn piperidin-1-carbaldehyd
SMIL C1CCN(CC1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Formylpiperidine
Smeltepunkt -31°C
Tæthed 1.019
Kogepunkt 222°C
Flammepunkt 102°C (215°F)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 250 g
Beilstein 107697
Opløselighedsinformation Freely soluble in water.
Formel vægt 113.16
Procent renhed 99%