Få mere at vide
1-Formylpiperazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Formylpiperazine |
| CAS | 7755-92-2 |
| Molekylær formel | C5H10N2O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c8-5-7-3-1-6-2-4-7/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | O=CN1CCNCC1 |
| IUPAC navn | piperazin-1-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0793 |