Få mere at vide
1-Formylpiperazin, tech. 90, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487806
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487806 25 g 25g
11497806 100 g 100g
11407816 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14757.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7755-92-2 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7755-92-2
Molekylær formel C5H11N2O
Molekylvægt (g/mol) 115.16
MDL nummer MFCD00005963
InChI nøgle MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-formylpiperazine, 1-piperazinecarboxaldehyde, 1-piperazinecarbaldehyde, formylpiperazine, n-formylpiperazine, 1-formyl piperazine, piperazinecarbaldehyde, l-formylpiperazine, 4-formylpiperazine, n-formyl piperazine
PubChem CID 82191
IUPAC navn piperazin-1-carbaldehyd
SMIL O=CN1CC[NH2+]CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Formylpiperazine
Tæthed 1.111
Kogepunkt 264°C to 266°C
Flammepunkt 102°C (216°F)
Brydningsindeks 1.512
Mængde 25 g
Beilstein 110295
Formel vægt 114.15
Procent renhed ≥90%