Få mere at vide
1-Formylnaphthalen-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30390313
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30390313 25 g
1 options
Artikelnummer. 30390313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF70082525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Formylnaphthalen-2-ol
CAS 708-06-5
Molekylær formel C11H8O2
Mængde 25 g
Synonym 1-Formyl-2-hydroxynaphthalene, 1-Formyl-2-naphthol, 2-Hydroxy-1-formylnaphthalene, 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, 2-Hydroxy-1-naphthalenealdehyde, 2-Hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-Hydroxy-alpha-naphthaldehyde, 2-Hydroxynaphthaldehyde, 2-Hydroxynaphthalenecarboxaldehyde, NC 014, NSC 2104, NSC 402586, beta-Hydroxy-alpha-naphthaldehyde, beta-Hydroxynaphthaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H8O2/c12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)13/h1-7,13H
SMIL Oc1ccc2ccccc2c1C=O
Molekylvægt (g/mol) 172.18