Få mere at vide
(1-formylcyclopropyl)carbaminsyre tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15560554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15560554 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15560554 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449950010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 107259-06-3
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C9H15NO3
Synonym tert-butyl 1-formylcyclopropyl carbamate, tert-butyl 1-formylcyclopropylcarbamate, 1-formyl-cyclopropyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1-formylcyclopropyl carbamate, pubchem17629, tert-butyl 1-formylcyclopropyl-carbamate, n-boc-1-amino-1-cyclopropanecarboxaldehyde, tert-butyl l-formylcyclopropyl-carbamate
InChI nøgle ACMHCEYCNRURST-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C=O
IUPAC navn tert-butyl-N-(1-formylcyclopropyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Mængde 1 g
PubChem CID 10352385
Formel vægt 185.22
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.