Få mere at vide
1-Formyl-4-methylpiperazine, 98%
Artikelnummer. 11334286
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334286 5 g 5g
11344286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19358.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7556-55-0 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7556-55-0
Molekylær formel C6H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 128.18
MDL nummer MFCD00085930
InChI nøgle JQTMGOLZSBTZMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-formyl-4-methylpiperazine, n-methyl-n'-formylpiperazine, 4-methylpiperazin-1-yl methanone, 4-methyl-1-piperazinyl-methanone, 4-methyl-piperazin-1-yl-methanone, ods
PubChem CID 3269221
ChEBI CHEBI:44477
IUPAC navn 4-methylpiperazin-1-carbaldehyd
SMIL CN1CCN(CC1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Formyl-4-methylpiperazine
Kogepunkt 236°C to 238°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.491
Mængde 5 g
Beilstein 113020
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%