Få mere at vide
1-(Formamidomethyl)-1H-benzotriazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Formamidomethyl)-1H-benzotriazole |
| CAS | 87022-36-4 |
| Molekylær formel | C8H8N4O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13) |
| SMIL | O=CNCn1nnc2ccccc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.18 |
| Formel vægt | 176.0698 |