Få mere at vide
1-Fmoc-piperidin-4-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 15450879
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450879 25 g 25g
15430879 1 g 1g
15440879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63915.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
CAS: 148928-15-8 | C21H21NO4 | 351,402 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148928-15-8
Molekylær formel C21H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 351.402
MDL nummer MFCD00273475
InChI nøgle OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-inp-oh, fmoc-isonipecotic acid, 1-fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-fmoc-isonipecotic acid, fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, n-fmoc-4-piperidinecarboxylic acid, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-isonipecotic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2736490
IUPAC navn 1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)piperidin-4-carboxylsyre
SMIL C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼190 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 7722550
Formel vægt 351.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver