Få mere at vide
1-(Fmoc-amino)cyclohexancarboxylsyre, 98+%
Beskrivelse
1-(Fmoc-amino)cyclohexancarboxylsyre er en API så det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemisk industri. Bruges også som råmateriale til natriumfluorosilikat, kaliumfluorosilikat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-(Fmoc-amino)cyclohexancarboxylsyre er en API så det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemisk industri. Bruges også som råmateriale til natriumfluorosilikat, kaliumfluorosilikat.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 185 °C til 187 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 7887646 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 365.43 |
| Procent renhed | ≥98% |