Få mere at vide
1-(Fmoc-amino)cyclohexancarboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11379785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379785 1 g 1g
11389785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19810.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 162648-54-6 | C22H23NO4 | 365,43 g/mol
1-(Fmoc-amino)cyclohexancarboxylsyre er en API så det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemisk industri. Bruges også som råmateriale til natriumfluorosilikat, kaliumfluorosilikat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(Fmoc-amino)cyclohexancarboxylsyre er en API så det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemisk industri. Bruges også som råmateriale til natriumfluorosilikat, kaliumfluorosilikat.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162648-54-6
Molekylær formel C22H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 365.43
MDL nummer MFCD00273464
InChI nøgle VCIVAWBKUQJNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-fmoc-amino cyclohexanecarboxylic acid, fmoc-ac6c-oh, fmoc-homocycloleucine, 1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, fmoc-1-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, acmc-209dor, fmoc-nh 1 chex-oh, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 2756093
IUPAC navn 1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1(CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt 185°C to 187°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 7887646
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 365.43
Procent renhed ≥98%