Få mere at vide
1-Fluoronaphthalen, TRC
Artikelnummer. 17961405
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961405 1 g
17920945 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17961405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5937601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321-38-0
Molekylær formel C10 H7 F
Molekylvægt (g/mol) 146.16
Synonym Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, α-Fluoronaphthalene
IUPAC navn 1-fluoronaphthalen
SMIL Fc1cccc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoronaphthalene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Formel vægt 146.0532