Få mere at vide
1-Fluoronaphthalen, Mikromol™
Artikelnummer. 17910786
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17910786 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17910786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1122.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1 - Fluoronafthalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoronaphthalene
CAS 321-38-0
Analyt- eller komponentnavne 1-Fluoronaphthalene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H7 F
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Duloxetine Hydrochloride Imp. G (EP), Duloxetine Imp. G (EP), Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, alpha-Fluoronaphthalene, Duloxetine Hydrochloride Impurity G, Duloxetine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMIL Fc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 1-fluoronaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 146.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 146,0532 g/mol