Få mere at vide
1-Fluoronaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11438307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438307 100 g 100g
11418307 5 g 5g
11428307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18378.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 321-38-0 | C10H7F | 146,164 g/mol
1-Fluoronaphthalen anvendes i t-BuLi-medieret syntese af 6-substituerede phenanthridiner. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Fluoronaphthalen anvendes i t-BuLi-medieret syntese af 6-substituerede phenanthridiner. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321-38-0
Molekylær formel C10H7F
Molekylvægt (g/mol) 146.164
MDL nummer MFCD00003873
InChI nøgle CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
PubChem CID 9450
IUPAC navn 1-fluornaphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoronaphthalene
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 1.331
Kogepunkt 215 °C til 217 °C
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Brydningsindeks 1.593
Mængde 100 g
Beilstein 1906413
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 146.17
Procent renhed 98%