Få mere at vide
1-Fluoronaphthalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428307
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11428307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18378.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 321-38-0 | C10H7F | 146.164 g/mol
1-Fluoronaphthalen anvendes i t-BuLi-medieret syntese af 6-substituerede phenanthridiner. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Fluoronaphthalen anvendes i t-BuLi-medieret syntese af 6-substituerede phenanthridiner. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321-38-0
Molekylær formel C10H7F
Molekylvægt (g/mol) 146.164
MDL nummer MFCD00003873
InChI nøgle CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
PubChem CID 9450
IUPAC navn 1-fluornaphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoronaphthalene
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 1.331
Kogepunkt 215°C to 217°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.593
Mængde 25 g
Beilstein 1906413
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 146.17
Procent renhed 98%