Få mere at vide
1-Fluoro-6-methoxy-naphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-fluoro-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 853192-64-0 |
| Molekylær formel | C11 H9 F O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9FO/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h2-7H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2c(F)cccc2c1 |
| IUPAC navn | 1-fluoro-6-methoxynaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.187 |
| Formel vægt | 176.064 |