Få mere at vide
1-Fluor-4-iodobenzen, TRC
Artikelnummer. 30401529
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30401529 1 g
1 options
Artikelnummer. 30401529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5920231G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS 352-34-1
Molekylær formel C6H4FI
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMIL Fc1ccc(I)cc1
IUPAC navn 1-fluor-4-iodobenzen
Molekylvægt (g/mol) 222
Formel vægt 221.9342