missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole |
| CAS | 1391728-13-4 |
| Molekylær formel | C9 H10 F I O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10FIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)OI(F)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-fluoro-3,3-dimethyl-1$l^{3},2-benziodoxole |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.078 |
| Formel vægt | 279.976 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?