Få mere at vide
(+/-)-1-Ferrocenylethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(± )-1-Ferrocenylethanol er en ligand i titanium-katalyseret intermolekylær hydroaminering af terminale alkyner (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition). Anvendes som reaktant til enkelt-elektronoverførsel levende radikal polymerisationsreaktioner, fremstilling af ferrocen-modificerede thiopyrimidiner som anticancer midler, fremstilling af reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) middel til RAFT polymerisation af styren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(+/-)-1-Ferrocenylethanol er en ligand i titanium-katalyseret intermolekylær hydroaminering af terminale alkyner (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition). Anvendes som reaktant til enkelt-elektronoverførsel levende radikal polymerisationsreaktioner, fremstilling af ferrocen-modificerede thiopyrimidiner som anticancer midler, fremstilling af reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) middel til RAFT polymerisation af styren.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-1-Ferrocenylethanol |
| Smeltepunkt | 77°C to 79°C |
| Flammepunkt | >100°C (212°F) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 230.09 |
| Procent renhed | 99% |