Få mere at vide
(+/-)-1-Ferrocenylethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436860
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436860 1 g 1g
11446860 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11436860 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19681.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
(± )-1-Ferrocenylethanol er en ligand i titanium-katalyseret intermolekylær hydroaminering af terminale alkyner (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition). Anvendes som reaktant til enkelt-elektronoverførsel levende radikal polymerisationsreaktioner, fremstilling af ferrocen-modificerede thiopyrimidiner som anticancer midler, fremstilling af reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) middel til RAFT polymerisation af styren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-1-Ferrocenylethanol er en ligand i titanium-katalyseret intermolekylær hydroaminering af terminale alkyner (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition). Anvendes som reaktant til enkelt-elektronoverførsel levende radikal polymerisationsreaktioner, fremstilling af ferrocen-modificerede thiopyrimidiner som anticancer midler, fremstilling af reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) middel til RAFT polymerisation af styren.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1277-49-2
Molekylær formel C12H14FeO
Molekylvægt (g/mol) 230.09
MDL nummer MFCD00013752
InChI nøgle KGIBJAFJTDOHBV-LURJTMIESA-N
Synonym 1-Hydroxyethylferrocene; alpha-Methylferrocenemethanol
IUPAC navn (± )-1-ferrocenylethanol
SMIL [Fe].c1cccc1.CC(O)c1cccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Ferrocenylethanol
Smeltepunkt 77°C to 79°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 230.09
Procent renhed 99%