Få mere at vide
1-Ethynylpyren, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethynylpyrene |
| Smeltepunkt | 113 °C til 116 °C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 2365008 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |