Få mere at vide
1-Ethynylpyrene, 98%
Artikelnummer. 15457757
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15457757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H37327.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34993-56-1 | C18H10 | 226.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34993-56-1
Molekylær formel C18H10
Molekylvægt (g/mol) 226.28
MDL nummer MFCD02093933
InChI nøgle VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
PubChem CID 154905
IUPAC navn 1-ethynylpyren
SMIL C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethynylpyrene
Smeltepunkt 113°C to 116°C
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 2365008
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver