Få mere at vide
1-Ethynylnaphthalene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16445336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16445336 100 mg
16401606 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16445336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111430
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 1-Ethynylnaphthalene is a selective inhibitor of cytochrome P450 1B1.
1-Ethynylnaphthalene is a selective inhibitor of cytochrome P450 1B1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethynylnaphthalene
Fysisk form Liquid
CAS 15727-65-8
Farve Colorless
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H8
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (821.34 mM)
SMIL C#CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.19
Procent renhed 95.0%