Få mere at vide
1-Ethynylcyclohexylamin, 98%
Beskrivelse
1-Ethynylcyclohexylamin blev brugt til syntese af bicykliske og tetracykliske forbindelser. Det blev også brugt som et substrat i reaktionen af en række alkyner med kviksølv(II)acetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Ethynylcyclohexylamin blev brugt til syntese af bicykliske og tetracykliske forbindelser. Det blev også brugt som et substrat i reaktionen af en række alkyner med kviksølv(II)acetat.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethynylcyclohexylamine |
| Tæthed | 0.913 |
| Kogepunkt | 65°C to 66°C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 42°C (108°F) |
| Brydningsindeks | 1.482 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2734 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Synonym | 1-ethynylcyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 1-ethynyl, cyclohexanamine,1-ethynyl, 1-ethynyl-cyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexaneamine, 1-ethynylcyclohexyl amine, 1-ethinyl-cyclohexyl-amine, 1-ethynyl-1-amino-cyclohexane |
| Formel vægt | 123.2 |
| Vis mere |