Få mere at vide
1-Ethynylcyclohexylamin, 98%
Beskrivelse
1-Ethynylcyclohexylamin blev brugt til syntese af bicykliske og tetracykliske forbindelser. Det blev også brugt som et substrat i reaktionen af en række alkyner med kviksølv(II)acetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Ethynylcyclohexylamin blev brugt til syntese af bicykliske og tetracykliske forbindelser. Det blev også brugt som et substrat i reaktionen af en række alkyner med kviksølv(II)acetat.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethynylcyclohexylamine |
| Tæthed | 0.913 |
| Kogepunkt | 65°C to 66°C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 42°C (108°F) |
| Brydningsindeks | 1.482 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2734 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Synonym | 1-ethynylcyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 1-ethynyl, cyclohexanamine,1-ethynyl, 1-ethynyl-cyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexaneamine, 1-ethynylcyclohexyl amine, 1-ethinyl-cyclohexyl-amine, 1-ethynyl-1-amino-cyclohexane |
| Formel vægt | 123.2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Ethynylcyclohexylamine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethynylcyclohexylamine