Få mere at vide
1-Ethynylcyclohexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethynylcyclohexanol |
| CAS | 78-27-3 |
| Molekylær formel | C8H12O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (1-Hydroxycyclohexyl)acetylene, (1-Hydroxycyclohexyl)ethyne, 1-Ethynyl-1-cyclohexanol, 1-Ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Ethynylcyclohexanol, 1-Hydroxy-1-ethynylcyclohexane, Ethynylcyclohexanol, NSC 8194 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2 |
| SMIL | OC1(CCCCC1)C#C |
| IUPAC navn | 1-ethynylcyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.18 |
| Formel vægt | 124.0888 |