Learn More
1-Ethynyladamantane, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethynyladamantane |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16/c1-2-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h1,9-11H,3-8H2 |
| Formel vægt | 160.1252 |