Få mere at vide
1-Ethylquinolinium iodide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413458
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413458 100 g 100g
11403458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17854.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 634-35-5
Molekylær formel C11H12IN
Molekylvægt (g/mol) 285.128
MDL nummer MFCD00041996
InChI nøgle PMYUGMDDIBOXQM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethylquinolinium iodide, quinoline ethiodide, 1-ethylquinolin-1-ium iodide, n-ethylquinolinium iodide, quinolinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-, iodide 1:1, 1-ethylquinoliniumiodide, acmc-1b72m, quinoline ethyl iodide
PubChem CID 69446
IUPAC navn 1-ethylquinolin-1-ium;iodide
SMIL CC[N+]1=CC=CC2=CC=CC=C21.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylquinolinium iodide
Smeltepunkt 156°C to 159°C
Mængde 100 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 285.13
Procent renhed 98%