Få mere at vide
1-Ethylquinolinium iodide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11403458
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403458 25 g 25g
11413458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17854.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 634-35-5
Molekylær formel C11H12IN
Molekylvægt (g/mol) 285.128
MDL nummer MFCD00041996
InChI nøgle PMYUGMDDIBOXQM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethylquinolinium iodide, quinoline ethiodide, 1-ethylquinolin-1-ium iodide, n-ethylquinolinium iodide, quinolinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-, iodide 1:1, 1-ethylquinoliniumiodide, acmc-1b72m, quinoline ethyl iodide
PubChem CID 69446
IUPAC navn 1-ethylquinolin-1-ium;iodide
SMIL CC[N+]1=CC=CC2=CC=CC=C21.[I-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylquinolinium iodide
Smeltepunkt 156°C to 159°C
Mængde 25 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 285.13
Procent renhed 98%