Få mere at vide
1-Ethylquinaldinium Iodide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 606-55-3 |
| MDL nummer | MFCD00031829 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide, 1-Ethylquinaldinium iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.15 |
| Grad | Research |