Få mere at vide
1-Ethylpyrrole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethylpyrrole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 95.0735 |