Få mere at vide
1-ethylpyridiniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459026
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459026 100 g 100g
11449026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17911.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1906-79-2 | C7H10BrN | 188.068 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1906-79-2
Molekylær formel C7H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 188.068
MDL nummer MFCD00041999
InChI nøgle ABFDKXBSQCTIKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethylpyridinium bromide, 1-ethylpyridin-1-ium bromide, ethylpyridinium bromide, pyridinium, 1-ethyl-, bromide, n-ethylpyridinium bromide, pyridinium, 1-ethyl-, bromide 1:1, pyridineethobromide, ethylpyridiniumbromide, 1-ethyl-pyridiniubromide, n-ethyl pyridinium bromide
PubChem CID 15927
IUPAC navn 1-ethylpyridin-1-ium;bromid
SMIL CC[N+]1=CC=CC=C1.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylpyridinium bromide
Smeltepunkt 117°C to 121°C
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 188.07
Procent renhed 99%