Få mere at vide
1-ethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15354968 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15354968 10 L 10 L
1 options
Artikelnummer. 15354968 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118880100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 766-09-6 | C7H15N | 113.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylpiperidine
CAS 766-09-6
Smeltepunkt -20,0 °C
Tæthed 0.8240g/mL
Kogepunkt 129,0 °C til 131,0 °C
Flammepunkt 17 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C7H15N
Brydningsindeks 1,4430 til 1,4450
Mængde 10 L
Beilstein 20,17
Specifik vægtfylde 0.824
Synonym n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 g/L (20 °C).
InChI nøgle HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN1CCCCC1
IUPAC navn 1-ethylpiperidin
Molekylvægt (g/mol) 113.2
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
Formel vægt 113.2
Procent renhed 99%