Få mere at vide
1-ethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10132530 500 mL Glasflaske 500ml
10463055 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10132530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118885000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 766-09-6 | C7H15N | 113.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-09-6
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.2
MDL nummer MFCD00006507
InChI nøgle HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
IUPAC navn 1-ethylpiperidin
SMIL CCN1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylpiperidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -20.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8240g/mL
Kogepunkt 129.0°C to 131.0°C
Flammepunkt 17°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4430 to 1.4450
Mængde 500 mL
Beilstein 20,17
Specifik vægtfylde 0.824
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C)
Formel vægt 113.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske