Få mere at vide
1-Ethylpiperazin, 98%
Beskrivelse
1-ethylpiperazin anvendes i syntesen af 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazol-hydrochlorid og 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-[methoxymidazol-hydrochlorid)-2-[methoxymidazol-phenyl)-hydrochlorid. Det bruges også som et mellemprodukt i veterinærmedicin, især i produktionen af ciproflmoxacin ethyl. Yderligere tjener det som en forløber til fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-ethylpiperazin anvendes til syntese af 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazolhydrochlorid og 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-methoxymidazolyl)-2-methoxymidazolyl)-2-methoxymidazolyl)-2)-methoxymidazolyl. Det bruges også som et mellemprodukt i veterinærmedicin, især i produktionen af ciproflmoxacin ethyl. Yderligere tjener det som en forløber til fremstilling af farvestoffer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethylpiperazine |
| Tæthed | 0.899 |
| Kogepunkt | 157 °C |
| Flammepunkt | 43 °C (109 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.469 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 102971 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |