Få mere at vide
1-Ethylpiperazin, 98%
Artikelnummer. 11308326
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308326 25 g 25g
11318326 100 g 100g
11328326 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15539.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5308-25-8 | C6H14N2 | 114,192 g/mol
1-ethylpiperazin anvendes i syntesen af 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazol-hydrochlorid og 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-[methoxymidazol-hydrochlorid)-2-[methoxymidazol-phenyl)-hydrochlorid. Det bruges også som et mellemprodukt i veterinærmedicin, især i produktionen af ciproflmoxacin ethyl. Yderligere tjener det som en forløber til fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-ethylpiperazin anvendes til syntese af 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazolhydrochlorid og 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-methoxymidazolyl)-2-methoxymidazolyl)-2-methoxymidazolyl)-2)-methoxymidazolyl. Det bruges også som et mellemprodukt i veterinærmedicin, især i produktionen af ciproflmoxacin ethyl. Yderligere tjener det som en forløber til fremstilling af farvestoffer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5308-25-8
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.192
MDL nummer MFCD00059912
InChI nøgle WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpiperazine, piperazine, 1-ethyl, 1-ethylpiperazin, 1-ethyl-piperazine, ethylpiperazine, n-ethyl piperazine, unii-6w2bw0v73g, 1-ethyl-piperazin, ethypiperazine, ethyl piperazine
PubChem CID 79196
IUPAC navn 1-ethylpiperazin
SMIL CCN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylpiperazine
Kogepunkt 157 °C
Flammepunkt 43 °C (109 °F)
Lugt Amin-lignende
Mængde 25 g
FN nummer UN2733
Beilstein 102971
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%