Få mere at vide
1-Ethylpiperazin-2,3-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 17963976
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17963976 25 mg
17912126 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17963976 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0296.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Ethylpiperazin-2,3-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
CAS 59702-31-7
Analyt- eller komponentnavne 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H10 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Piperacillin Sodium Imp. E (EP), Piperacillin Imp. E (EP), Piperacillin USP Related Compound E, Piperacillin USP RC E, 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Related Compound E, Piperacillin Impurity E, Piperacillin Sodium Impurity E, Piperacillin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
SMIL CCN1CCNC(=O)C1=O
IUPAC navn 1-ethylpiperazin-2,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 142.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 142,0742 g/mol