Få mere at vide
1-Ethylpiperazin-2,3-dion, 97%
Artikelnummer. 11483777
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483777 10 g 10g
11493777 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18248.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 59702-31-7 | C6H10N2O2 | 142,158 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59702-31-7
Molekylær formel C6H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 142.158
MDL nummer MFCD00051825
InChI nøgle ZBEKOEYCWKIMGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-2,3-dioxopiperazine, n-ethyl-2,3-dioxopiperazine, 1-ethyl-2,3-piperazinedione, 2,3-piperazinedione, 1-ethyl, 4-ethyl-2,3-dioxopiperazine, 4-ethyl-2,3-piperazinedione, ccris 8931, 4-ethyl-2,3-dioxo-piperazine, 4-ethyl-2,3-dioxypiperazine, n-ethylpiperazine-2,3-dione
PubChem CID 108812
IUPAC navn 1-ethylpiperazin-2,3-dion
SMIL CCN1CCNC(=O)C1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Smeltepunkt 113 °C til 124 °C
Mængde 10 g
Beilstein 879076
Formel vægt 142.16
Procent renhed 97%