Få mere at vide
1-Ethylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethylnaphthalene |
| CAS | 1127-76-0 |
| Molekylær formel | C12 H12 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Naphthalene, 1-ethyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Ethylnaphthalene (ACI), NSC 59390, α-Ethylnaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h3-9H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-ethylnaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vægt | 156.0939 |