Få mere at vide
1-Ethyldihydro-6-imino-2,4,5(3H)-pyrimidinetrione 5-(O-Methyloxime), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyldihydro-6-imino-2,4,5(3H)-pyrimidinetrione 5-(O-Methyloxime) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3-11-5(8)4(10-14-2)6(12)9-7(11)13/h8H,3H2,1-2H3,(H,9,12,13)/b8-5?,10-4- |