missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1-ethylcyclohexyl)methanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-ethylcyclohexyl)methanamine |
| CAS | 143689-16-1 |
| Molekylær formel | C9H19N |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N/c1-2-9(8-10)6-4-3-5-7-9/h2-8,10H2,1H3 |
| SMIL | CCC1(CCCCC1)CN |
| IUPAC navn | (1-ethylcyclohexyl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.25 |
| Formel vægt | 141.1517 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?