Få mere at vide
(1-ethylcyclohexyl)methanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-ethylcyclohexyl)methanamine |
| CAS | 143689-16-1 |
| Molekylær formel | C9H19N |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N/c1-2-9(8-10)6-4-3-5-7-9/h2-8,10H2,1H3 |
| SMIL | CCC1(CCCCC1)CN |
| IUPAC navn | (1-ethylcyclohexyl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.25 |
| Formel vægt | 141.1517 |